missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-5,6-Dehydro Pregabalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-5,6-Dehydro Pregabalin |
| CAS | 1141362-94-8 |
| Molekylformel | C8H15NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C[C@H](CN)CC(O)=O)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?