Läs mer
S-(5'-adenosyl)-L-homocystein, TRC
Produktkod. 17932755
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932755 10 mg
17911975 100 mg
17900525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17932755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA29150010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 979-92-0
Molekylformel C14 H20 N6 O5 S
Synonym S-(5'-Deoxyadenosin-5'-yl)-L-homocystein∣, L-5'-S-(3-amino-3-karboxypropyl)-5'-tioadenosin, ∣Adenosyl-L-homocystein∣, Adenosylhomocystein∣, L-S-adenosylhomocystein∣, S-Adenosyl-L-homocystein∣, S-Adenosylhomocystein;
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 384.41
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 10 mg
Kemiskt namn eller material S-adenosyl-L-homocystein