missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-(5'-adenosyl)-L-metionindisulfatsalt (syntetiskt) (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(5'-adenosyl)-L-metionin disulfatsalt (blandning av diastereomerer) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Formel vikt | 594.072 |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.59 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?