Läs mer
(S)-5-amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-5-Amino-2-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| CAS | 874760-69-7 |
| Molekylformel | C13H15N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (alphaS)-4-Amino-alpha-(3-amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-acetic Acid |
| LEDER | NC(=O)CC[C@H](N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.28 |
| Formel vikt | 277.1063 |