Läs mer
(S)-5-amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanansyra, TRC
Produktkod. 30007067
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30007067 250 mg
1 options
Produktkod. 30007067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA794883250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 874760-72-2
Analyt- eller komponentnamn (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H15 N3 O4
Synonym (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)- (9CI, ACI), (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 2H-Isoindole-2-butanoic acid 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)-
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)20)10(12(15)19)4-5-11(17)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N1Cc2c(N)cccc2C1=O
IUPAC-namn (4S)-5-amino-4-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentansyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 277.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 277.1063
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.