Läs mer
(S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 952288-54-9 |
| Molekylformel | C14H19N3O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (5S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O3/c15-9-13-10-17(14(18)20-13)12-3-1-11(2-4-12)16-5-7-19-8-6-16/h1-4,13H,5-10,15H2/t13-/m0/s1 |
| LEDER | NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | (5S)-5-(aminomethyl)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.32 |
| Formel vikt | 277.1426 |