missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-5-Bromo Naproxen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen) |
| CAS | 84236-26-0 |
| Molekylformel | C14 H13 Br O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. C (EP), 5-Bromonaproxen |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1Br)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(5-bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.16 |
| Formel vikt | 308.0048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?