missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-5-Bromo Naproxen, TRC

Produktkod. 30340207
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30340207 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6858952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Bromonaproxen)
CAS 84236-26-0
Molekylformel C14 H13 Br O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. C (EP), 5-Bromonaproxen
InChI formel InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1Br)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(5-bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 309.16
Formel vikt 308.0048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.