Läs mer
(S)-5-Chloro Naproxen, TRC
Produktkod. 30349523
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30349523 250 mg -
30358996 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30349523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369715250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89617-86-7
Molekylformel C14 H13 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 264.7
Synonym (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid, Naproxen Imp. B (EP), 5-Chloronaproxen
IUPAC-namn (2S)-2-(5-chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Chloronaproxen)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13ClO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formel vikt 264.0553