Läs mer
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16457158
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457158 10 mg -
16423187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16457158 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16713A
MedChemExpress (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
(S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride is a potent and specific AMPAR agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1321546-70-6
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H9ClFN3O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (5S)-Fluorowillardiine hydrochloride (S)-5-Fluorowillardiine hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 6.67 mg/mL (26.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC([C@@H](N)CN1C=C(F)C(NC1=O)=O)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 253.62
Formel vikt 253.62
Procent renhet 98.06%