Läs mer
(S)-(+)-5-Hexen-2-ol (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-5-Hexen-2-ol |
| CAS | 17397-24-9 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-5-Hexen-2-ol, (S)-(+)-1-Hexen-5-ol, (S)-Hex-5-en-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)CCC=C |
| IUPAC-namn | (2S)-hex-5-en-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vikt | 100.0888 |