Läs mer
(S)-(-)-5-hydroximetyl-2(5H)-furanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312717 250 mg 250mg
11302717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11919.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 78508-96-0 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
(S)-(-)-5-hydroximetyl-2(5H)-furanon används vid framställning av partiellt mättade heterocykler via en diastereoselektiv ringkedjebildning. Det används också vid syntes av (1R,3S)-cis-krysantemsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-5-hydroximetyl-2(5H)-furanon används vid framställning av partiellt mättade heterocykler via en diastereoselektiv ringkedjebildning. Det används också vid syntes av (1R,3S)-cis-krysantemsyra.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78508-96-0
Molekylformel C5H6O3
Molekylvikt (g/mol) 114.1
MDL-nummer MFCD00075370
InChI-nyckel AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Synonym s---5-hydroxymethyl-2 5h-furanone, s-5-hydroxymethyl furan-2 5h-one, 2s-2-hydroxymethyl-2h-furan-5-one, 2 5h-furanone, 5-hydroxymethyl-, 5s, 5s-5-hydroxymethyl-5h-furan-2-one, pubchem7063, s-5-hydroxy-2-penten-4-olide, 5-hydroxymethyl-2 5h-furanone #, 5beta-hydroxymethyl furan-2 5h-one
PubChem CID 10176122
IUPAC-namn (2S)-2-(hydroximetyl)-2H-furan-5-on
LEDER C1=CC(=O)OC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
Smältpunkt 34°C to 43°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3537455
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −148° (c=1.4 in Water)
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.