Läs mer
(S)-(-)-5-hydroxymetyl-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30412355
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30412355 10 mg
1 options
Produktkod. 30412355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69959010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2(5H)-furanone
CAS 78508-96-0
Molekylformel C5H6O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
LEDER C1=CC(=O)O[C@@H]1CO
IUPAC-namn (2S)-2-(hydroxymetyl)-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Formel vikt 114.0317