Läs mer
(S)-(+)-5-(Hydroxymetyl)-2-pyrrolidinon, 98 %
Produktkod. 11456850
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456850 5 g 5g
11374975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18359.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1632.00 SEK
    1388.65 SEK / 5g
    Save 243.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 17342-08-4 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
(S)-(+)-5-(hydroximetyl)-2-pyrrolidinon tjänar som en byggsten i syntesen av (R)- och (S)-diaminovalerianasyror1 och av 5-azasemikorrin bidentatkväveligander för enantioselektiv katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-5-(hydroximetyl)-2-pyrrolidinon tjänar som en byggsten i syntesen av (R)- och (S)-diaminovalerianasyror1 och av 5-azasemikorrin bidentatkväveligander för enantioselektiv katalys.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17342-08-4
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.132
MDL-nummer MFCD00077792
InChI-nyckel HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-pyroglutaminol, s-+-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 5s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, s-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 5-hydroxymethyl-, 5s, s-pyroglutaminol, l-pyroglutamol, pubchem13847
PubChem CID 643511
IUPAC-namn (5S)-5-(hydroximetyl)pyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)NC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Kokpunkt 147 °C till 149 °C (0,06 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4657914
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +30° (c=2 i etanol)
Formel vikt 115.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.