Läs mer
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate, 95%
Produktkod. 10570342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10570342 1 g Glasflaska 1g
10540532 5 g Glasflaska 5g
10389043 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10570342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51693-17-5 | C12H15NO4S | 269.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51693-17-5
Molekylformel C12H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 269.32
MDL-nummer MFCD00274229,MFCD00274229
InChI-nyckel AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
IUPAC-namn [(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]metyl-4-metylbensen-1-sulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 122°C to 129°C
Färg Beige till färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande + 8.50 (20.00°C 589nm,(c=1,C2H5OH))
Specifik rotation + 8.5
Formel vikt 269.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.