Läs mer
(S)-5-Iodo Naproxen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (5-Iodonaproxen) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| Formel vikt | 355.9909 |