Läs mer
(S)-5-Methylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-5-Methylhydantoin |
| CAS | 40856-73-3 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | (5S)-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0429 |