Läs mer
S-(5-Nitro-2-benzyloxy)phenyl-N-tert-butyloxycarbonyl-L-cysteinyl-glycine Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(5-Nitro-2-benzyloxy)phenyl-N-tert-butyloxycarbonyl-L-cysteinyl-glycine Benzyl Ester |
| CAS | 1798903-59-9 |
| Molekylformel | C30H33N3O8S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H33N3O8S/c1-30(2,3)41-29(36)32-24(28(35)31-17-27(34)40-19-22-12-8-5-9-13-22)20-42-26-16-23(33(37)38)14-15-25(26)39-18-21-10-6-4-7-11-21/h4-16,24H,17-20H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)/t24-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CNC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CSC2=C(C=CC(N(=O)=O)=C2)OCC3=CC=CC=C3)=O |
| IUPAC-namn | benzyl S-(2-(benzyloxy)-5-nitrophenyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteinylglycinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 595.66 |
| Formel vikt | 595.2 |