Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavloppslock, S50, Typ 3
Produktkod. 10119164 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stopparnummer:
S50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stopparnummer Förpackningsstorlek
10119164 S50 Varje
1 options
Produktkod. 10119164 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1231.19 SEK / Paket med 1
    Save 108.81 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Säkerhetsavfallslock för säker hantering av flytande avfall. För maximalt skydd och effektivt arbete med farligt avfallsvätskor. Erbjuder flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar.
  • 360° frivridande PTFE-kropp, resistent mot aggressiva medier
  • Avgasfiltersystem mot skadliga ångor
  • Beslag och rörkopplingar i olika storlekar
  • Flexibelt system
  • Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
  • Labsäkerhet, tekniska skyddsåtgärder, optimalt skydd vid insamling av flytande avfall
  • Kostnadseffektivitet
  • Stort utbud av tillbehör, valfritt: användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
  • Enorma portfölj av gängstorlekar lämpliga för avfallsbehållare från olika tillverkare
  • Säkert bortskaffande av HPLC-avfall
  • Hög arbetsprestation
  • Personligt skydd, undvik hudkontakt med organiska lösningsmedel, arbetarskydd, ergonomi
  • Förseglade flaskor och behållare
  • Skapa ett behagligt arbetsklimat
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Material PTFE
Antal kanaler 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 till 11,5 mm ID
För användning med (applikation) HPLC-avfallssystem
Färg Blått
Stopparnummer S50
Produkttyp Säkerhetsavfallslock