Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8010981 Handla allt SCAT Europe Produkter
Antal kanaler:
2 x 2,3/3,2 mm ytterdiameter, 1 x 5 till 11,5 mm ID
3 x 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm OD
4 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 5 till 11,5 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10272723
Brand: SCAT™ 107922
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock för säker hantering av flytande avfall. För maximalt skydd och effektivt arbete med farligt avfallsvätskor. Erbjuder flera alternativ för att ansluta olika slang- och kapillärstorlekar.
  • 360° frivridande PTFE-kropp, resistent mot aggressiva medier
  • Avgasfiltersystem mot skadliga ångor
  • Beslag och rörkopplingar i olika storlekar
  • Flexibelt system
  • Tidsbesparing med att byta avfallskärl medan rör fixeras
  • Labsäkerhet, tekniska skyddsåtgärder, optimalt skydd vid insamling av flytande avfall
  • Kostnadseffektivitet
  • Stort utbud av tillbehör, valfritt: användning av tratt, nivåkontroll som förhindrar överfulla behållare
  • Enorma portfölj av gängstorlekar lämpliga för avfallsbehållare från olika tillverkare
  • Säkert bortskaffande av HPLC-avfall
  • Hög arbetsprestation
  • Personligt skydd, undvik hudkontakt med organiska lösningsmedel, arbetarskydd, ergonomi
  • Förseglade flaskor och behållare
  • Skapa ett behagligt arbetsklimat
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Material PTFE
Antal kanaler 2 x 2,3/3,2 mm ytterdiameter, 1 x 5 till 11,5 mm ID
För användning med (applikation) HPLC-avfallssystem
Typ Säkerhetsavfallslock
Färg Svart