Läs mer
(S)-6-Chloronicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-6-Chloronicotine |
| CAS | 112091-17-5 |
| Molekylformel | C10H13ClN2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-pyridine, 6-Chloro-nicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2/c1-13-6-2-3-9(13)8-4-5-10(11)12-7-8/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CN1CCC[C@H]1c2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vikt | 196.0767 |