Läs mer
(S)-6-Hydroxy Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-6-Hydroxy Nicotine |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12-6-2-3-9(12)8-4-5-10(13)11-7-8/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3,(H,11,13)/t9-/m0/s1 |