Läs mer
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%
Produktkod. 11309545
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309545 250 mg 250mg
11399535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18884.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58917-26-3 | C8H16O | 128.215 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58917-26-3
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD03093080
InChI-nyckel OHEFFKYYKJVVOX-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-sulcatol, s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methylhept-5-en-2-ol, 2s-6-methyl-5-hepten-2-ol, s-+-6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-5-hepten-2s-ol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl-, 2s, +-sulcatol, s-6-methyl-hept-5-en-2-ol
PubChem CID 6971127
IUPAC-namn (2S)-6-metylhept-5-en-2-ol
LEDER CC(CCC=C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Densitet 0.844
Kokpunkt 78°C to 80°C (15 mmHg)
Flampunkt 67°C (152°F)
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1720071
Optisk rotation +18° (Neat)
Formel vikt 128.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.