Läs mer
(S)-6-Methylnicotine (1 mg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-6-Methylnicotine |
| CAS | 13270-56-9 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Kvantitet | 1x1 mL |
| Synonym | (S)-6-Methylnicotine, Pyridine, 2-methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 6-methyl- (8CI), Pyridine, 2-methyl-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-6-Methylnicotine, 2-Methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyrid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-9-5-6-10(8-12-9)11-4-3-7-13(11)2/h5-6,8,11H,3-4,7H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | CN1[C@@H](CCC1)C=2C=CC(C)=NC2 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.258 |
| Formel vikt | 176.131 |
| Visa mer |