Läs mer
(S)-7-Hydroxy Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-7-Hydroxy Efavirenz |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 331.0223 |