Läs mer
(S)-7-Hydroxy Warfarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-7-Hydroxywarfarin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/t15-/m0/s1 |
| Formel vikt | 324.0998 |