Läs mer
(S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 106939-34-8 |
| Molekylformel | C15 H13 F2 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, ethyl ester, (3S)-, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, ethyl ester, (S)-, Ethyl 9,10-difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylate, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester, Levofloxacin Q-acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13F2NO4/c1-3-21-15(20)9-5-18-7(2)6-22-14-11(17)10(16)4-8(12(14)18)13(9)19/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN2[C@@H](C)COc3c(F)c(F)cc(C1=O)c23 |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-6,7-difluoro-2-methyl-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.26 |
| Formel vikt | 309.0813 |