Läs mer
(S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455255
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455255 1 g 1g
15475255 250 mg 250mg
15465255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455255 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54086.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100986-89-8
Molekylformel C13H9F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 281.215
MDL-nummer MFCD04039905
InChI-nyckel NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Synonym levofloxacin q-acid, levofloxacin carboxylic acid, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2h-1,4 oxazino 2,3,4-ij quinoline-6-carboxylic acid, unii-08gt8fy84e, levofloxacin related compound b, levofloxacin acid, 3s-9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin q-acid,-, s-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido 1,2,3-de-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, levofloxacin related compound b usp
PubChem CID 688333
LEDER CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic ac
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −64° (c=1 in DMSO)
Formel vikt 281.22
Procent renhet ≥97%