Läs mer
(S)-9,10-Difluoro-3-metyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
(S)-9,10-Difluoro-3-metyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 100986-89-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H9 F2 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, (S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid, 9,10-Difluoro-3-(S)-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Levofloxacin Q-acid, Levofloxacin Related Compound B, Levofloxacin Hemihydrate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-metyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-bensoxazin-6-karboxylsyra |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?