Läs mer
(S)-9-Hydroxy Risperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-9-hydroxy Risperidone |
| CAS | 147663-01-2 |
| Molekylformel | C23 H27 F N4 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-9-Hydroxyrisperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3/t19-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCC[C@H](O)C5=N1 |
| IUPAC-namn | (9S)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.48 |
| Formel vikt | 426.2067 |