missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Acetylthioacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Acetylthioacetic Acid |
| CAS | 1190-93-8 |
| Molekylformel | C4 H6 O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3S/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(=O)SCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetylsulfanylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.15 |
| Formel vikt | 134.0038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?