Learn More
S-acetyltiokolinjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482828
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11482828 25 g 25g
11462828 1 g 1g
11472828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11482828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16802.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1866-15-5 | C7H16INOS | 289.175 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-15-5
Molekylformel C7H16INOS
Molekylvikt (g/mol) 289.175
MDL-nummer MFCD00011819
InChI-nyckel NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylthiocholine iodide, s-acetylthiocholine iodide, acetylthiocholine diiodide, 2-acetylthioethyltrimethylammonium iodide, 2-acetylthio-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-acetylthio-n,n,n-trimethyl-, iodide, acetylthiocholinjodid, choline, s-acetylthio-, iodide, 2-acetylsulfanyl-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetyl thiobilineurine iodide
PubChem CID 74629
IUPAC-namn 2-acetylsulfanyletyl(trimetyl)azanium;jodid
LEDER CC(=O)SCC[N+](C)(C)C.[I-]
Spécification
Kemiskt namn eller material S-Acetylthiocholine iodide
Smältpunkt 205°C to 209°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3916578
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 289.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.