Läs mer
(S)-(+)-Alanine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15840191
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840191 100 g 100g
15830191 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15840191 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8160000100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-41-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Alanine
Smältpunkt 295°C to 297°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00166369
Synonym (S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala, (S)-(+)-Alanine
Densitet 1.40 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g