Läs mer
(S)-Albuterol Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-Albuterol Hydrochloride |
| CAS | 50293-91-9 |
| Molekylformel | C13 H21 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-Albuterol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(CO)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[(1S)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.77 |
| Formel vikt | 275.1288 |