Läs mer
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Produktkod. 16409376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16409376 100 mg
1 options
Produktkod. 16409376 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW013573
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine, one of the organosulfur compounds found in AGE, possess various biological effects including neurotrophic activity, anti-cancer activity, anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 161.22 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 21593-77-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.0%
Löslighet H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Mål Apoptosis