Läs mer
MedChemExpress S-Allyl-L-cysteine
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.22 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 21593-77-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 97.0% |
| Löslighet | H2O : 16.67 mg/mL (103.40 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mål | Apoptosis |
| Kvantitet | 25 mg |