Läs mer
(S)-Alpha-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid-d5 Monosodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-alpha-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-benzeneacetic Acid-d5 Monosodium Salt |
| Molekylformel | C13H9D5NNaO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| LEDER | [2H]C1=C([C@@H](C(O[Na])=O)N/C(C)=C/C(OC)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Formel vikt | 276.11 |