Läs mer
(S)-(−)-Alfa,4-dimetylbensylamin, TRC
Produktkod. 30369985
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30369985 1 g
1 options
Produktkod. 30369985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4770501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-alpha,4-Dimethylbenzylamine
CAS 27298-98-2
Molekylformel C9H13N
Kvantitet 1 g
Synonym (alphaS)-alpha,4-Dimethylbenzenemethanamine, (-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (-)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (-)-p-Methyl-alpha-phenylethylamine, (1S)-(p-Tolyl)ethylamine, (1S)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-(-)-4-Methyl-alpha-methylbenzylamine, (S)-(-)-p,alpha-Dimethylbenzylamine, (S)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (S)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (S)-alpha,4-Dimethylbenzylamine, N-[(1S)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m0/s1
LEDER C[C@H](N)c1ccc(C)cc1
IUPAC-namn (1S)-1-(4-metylfenyl)ethanamin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048