Läs mer
(S)-alfa-allylglycin etylester p-toluensulfonat, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11945771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945771 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11945771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441280010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-α-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
Namnnotering 98%
CAS 1231709-21-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131°C to 133°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H13NO2·C7H8O3S
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 13
Synonym s-allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonateee, ethyl 2s-2-amino-4-pentenoate 4-methylbenzenesulfonate 1:1
InChI-nyckel MEQLYDZSCPUCRY-RGMNGODLSA-N
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)N.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-aminopent-4-enoat;4-metylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 315.39
PubChem CID 119026235
Formel vikt 315.39
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (S)-alpha-Allylglycine ethyl ester p-toluenesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.