Läs mer
(S)-Alpha,Alpha-Bis[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-O-(trimethylsilyl)pyrrolidine-2-methanol, TRC
Produktkod. 30452049
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30452049 2.5 g 2.5g
30449909 1 g -
30455353 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3038502.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 848821-61-4
Molekylformel C24H23F12NOSi
Molekylvikt (g/mol) 597.51
Synonym (S)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine, (2S)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl](trimethylsiloxy)methyl]pyrrolidine
IUPAC-namn [bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]-trimethylsilane
LEDER C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-alpha,alpha-Bis[3,5-di(trifluoromethyl)phenyl]-O-(trimethylsilyl)pyrrolidine-2-methanol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
Formel vikt 597.1357