Läs mer
(S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetamide L-Tartrate, TRC
Produktkod. 30133465
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133465 10 g
30007866 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49188610G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134002-26-9
Molekylformel C18 H20 N2 O . C4 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 430.45
Synonym 3-Pyrrolidineacetamide, α,α-diphenyl-, (3S)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), 3-Pyrrolidineacetamide, α,α-diphenyl-, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), (S)-3-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine L-tartrate, 3-(S)-(-)-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine tartrate, 3-(S)-(1-Carbamoyl-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine tartrate, (S)-2,2-Diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetamide L-tartrate
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;2,2-diphenyl-2-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetamide
LEDER NC(=O)C([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetamide L-Tartrate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O.C4H6O6/c19-17(21)18(16-11-12-20-13-16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-10,16,20H,11-13H2,(H2,19,21);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-;1-,2-/m11/s1
Formel vikt 430.174