missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Alpha,Alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide |
| CAS | 194602-27-2 |
| Molekylformel | C18H19BrN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3S)-alpha,alpha-Diphenyl-3-pyrrolidineacetonitrile Hydrobromide, (S)-2,2-Diphenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitrile Hydrobromide, 2,2-Diphenyl-2-(3S)-3-pyrrolidinylacetonitrile Hydrobromide, 3-(S)-(+)-(1-cyano-1,1-diphenylmethyl)pyrrolidine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2.BrH/c19-14-18(17-11-12-20-13-17,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17,20H,11-13H2;1H/t17-;/m1./s1 |
| LEDER | Br.N#CC([C@@H]1CCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2,2-diphenyl-2-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]acetonitrile;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.26 |
| Formel vikt | 342.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?