Läs mer
(S)-Alfa-hydroxy-Beta-metoxi-Beta-fenyl-bensenpropansyra metylester, TRC
Produktkod. 30396954
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396954 500 mg
30405575 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH946295500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177036-78-1
Molekylformel C17H18O4
Molekylvikt (g/mol) 286.32
Synonym (S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic Acid Methyl Ester, Ambrisentan Hydroxyester Impurity
IUPAC-namn metyl(S)-2-hydroxy-3-metoxi-3,3-difenylpropanoat
LEDER CoC(=O)[C@@H](O)C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-alpha-Hydroxy-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid Methyl Ester
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3/t15-/m1/s1
Formel vikt 286.12