Läs mer
(S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluormetyl)fenylättiksyra, 98 %
Produktkod. 10252842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10252842 250 mg Glasflaska 250mg
10129931 1 g Glasflaska 1g
10289823 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10252842 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168232500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17257-71-5
Molekylformel C10H8F3O3
Molekylvikt (g/mol) 233.17
MDL-nummer MFCD00064200
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
LEDER CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös eller vit
Densitet 1.3030g/mL, 1.303
Kokpunkt 116 °C till 118 °C (1,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Brytningsindex 1,4720 till 1,475
Kvantitet 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15, 6365
Specifikt rotationsförhållande - 71,00 (20,00 °C c=1,6, CH3OH)
Specifik rotation -71
IUPAC-namn (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
Formel vikt 234.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska eller lågsmältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.