Läs mer
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11423990
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423990 500 mg 500mg
11305045 500 mg 500mg
11426336 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23117.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17257-71-5 | C10H8F3O3 | 233.17 g/mol
(S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluormetyl)fenylättiksyra används som ett kiralt derivatiseringsmedel, den reagerar med en alkohol eller amin av okänd stereokemi för att bilda en ester eller amid. Den absoluta konfigurationen av estern eller amiden bestäms sedan med proton- och/eller 19F NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluormetyl)fenylättiksyra används som ett kiralt derivatiseringsmedel, den reagerar med en alkohol eller amin av okänd stereokemi för att bilda en ester eller amid. Den absoluta konfigurationen av estern eller amiden bestäms sedan med proton- och/eller 19F NMR-spektroskopi.
Löslighet Lättlöslig i
hexan, eter, THF, CH2Cl2, bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17257-71-5
Molekylformel C10H8F3O3
Molekylvikt (g/mol) 233.17
MDL-nummer MFCD00064200
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
IUPAC-namn (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
LEDER CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 43°C to 45°C
Densitet 1.344
Kokpunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 500 mg
Beilstein 3591561
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Löslighetsinformation Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene.
Optisk rotation −72° (c=2 in Methanol)
Formel vikt 234.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.