Läs mer
(S)-(-)-Alfa-metoxi-alfa-(trifluormetyl)fenylacetiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Alpha-Methoxy-Alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |