Läs mer
(S)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluormetyl)fenylacetylklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323476
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323476 50 mg 50mg
11333476 250 mg 250mg
11313476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14332.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20445-33-4 | C10H8ClF3O2 | 252.617 g/mol
(S)-(+)-α -Metoxi-α -(trifluormetyl)fenylacetylklorid används vid framställning av naturliga produkter och feromoner. Det används också som ett derivatiseringsreagens för enantiomer renhet som används för bestämning av enantiomerisk renhet av alkohol och aminer genom gaskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-α -Metoxi-α -(trifluormetyl)fenylacetylklorid används vid framställning av naturliga produkter och feromoner. Det används också som ett derivatiseringsreagens för enantiomer renhet som används för bestämning av enantiomerisk renhet av alkohol och aminer genom gaskromatografi.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20445-33-4
Molekylformel C10H8ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 252.617
MDL-nummer MFCD00067105
InChI-nyckel PAORVUMOXXAMPL-SECBINFHSA-N
Synonym s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, +-mtpa-cl, unii-472va70ul4, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetylchloride, s-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, +-mtpa chloride, +-mosher's chloride
PubChem CID 2724611
IUPAC-namn (2S)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropanoylklorid
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Densitet 1.353
Kokpunkt 213°C to 214°C
Flampunkt 89°C (192°F)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 50 mg
UN-nummer UN3265
Beilstein 3591564
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Optisk rotation +137° (c=6.4 in Carbon Tetrachloride)
Formel vikt 252.62
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.