Läs mer
(S)-(-)-Alfa-metylbensylamin, TRC
Produktkod. 30480273
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30480273 25 g
1 options
Produktkod. 30480273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28880125G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-a-Methylbenzylamine
CAS 2627-86-3
Molekylformel C8H11N
Kvantitet 25 g
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, (αS)-, Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-, Benzylamine, α-methyl-, (-)- (4CI), Benzylamine, α-methyl-, (S)-(-)- (8CI), (αS)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-((S)-α-Methylbenzyl)amine, (-)-1-Amino-1-phenylethane, (-)-1-Phenethylamine, (-)-1-Phenylethylamine, (-)-Phenylethylamine, (-)-α-Methylbenzenemethanamine, (-)-α-Methylbenzylamine, (-)-α-Phenethylamine, (-)-α-Phenylethylamine, (1S)-(-)-1-Phenylethylamine, (1S)-1-Phenylethan-1-amine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethanamine, (1S)-1-Phenylethylamine, (1S)-Phenylethylamine, (S)-(-)-1-Phenethylamine, (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-Phenethylamine, (S)-(-)-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Methylbenzylamine, (S)-(-)-α-Phenethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, (S)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-1-Aminoethylbenzene, (S)-1-Phenethylamine, (S)-1-Phenyl-1-aminoethane, (S)-1-Phenyl-1-ethanamine, (S)-1-Phenylethanamine, (S)-1-Phenylethylamine, (S)-Methylbenzylamine, (S)-Phenethylamine, (S)-Phenylethylamine, (S)-α-Methylbenzenemethanamine, (S)-α-Phenethylamine, (S)-α-Phenylethylamine, (aS)-α-Methylbenzenemethanamine, 1-(S)-Phenylethylamine, D-(-)-(α-Phenylethyl)amine, L-(-)-1-Phenylethylamine, L-(-)-α-Methylbenzylamine, L-(-)-α-Phenylethylamine, L-1-Amino-ethylbenzene, L-1-Phenylethylamine, L-Phenethylamine, L-α-Methylbenzylamine, L-α-Phenylethylamine, S-α-Methylbenzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
LEDER C[C@H](N)c1ccccc1
IUPAC-namn (1S)-1-fenylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891