Läs mer
(S)-alfa-metylleucin, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11985371 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11985371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441261000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-α-Methylleucine
Namnnotering 98% ee
CAS 105743-53-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >237°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5%
Molekylformel C7H15NO2
MDL-nummer MFCD01716279
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation 35
Synonym 2-methylleucine, l-leucine, 2-methyl, s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, h-alpha-me-leu-oh, h-alpha-me-l-leu-oh, 2s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, s-alpha-methylleucine, 2ml, a-methylleucine, ambotzhaa5400
InChI-nyckel ARSWQPLPYROOBG-JLDDOWRYNA-N
LEDER CC(C)C[C@](C)(N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,4-dimetylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 145.20
PubChem CID 446181
Formel vikt 145.2
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (S)-alpha-Methylleucine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.