Läs mer
(S)-alfa-metyltryptofanhemihydrat, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905371 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 11905371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441201000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16709-25-4 | C24H30N4O5 | 454.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Namnnotering 98% ee
CAS 16709-25-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >231°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C24H30N4O5
MDL-nummer MFCD11982865
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation -16
Synonym alpha-methyltryptophan, a-methyl-l-tryptophan, alpha-methyl-l-tryptophan, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, tryptophan, alpha-methyl, alphamt, l-, a-methyltryptophan, tryptophan, a-methyl, h-me-dl-trp-oh, --
InChI-nyckel BZCFHAYHUKOGKE-NMFAMCKASA-N
LEDER O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 454.53
PubChem CID 676155
Formel vikt 227.28
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (S)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.